469599
Ethyl chlorodifluoroacetate
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
96-97.5 °C (lit.)
densidad
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
fluoro
cadena SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4H5ClF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clave InChI
GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?