468568
Hexyllithium solution
2.3 M in hexane
Sinónimos:
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
2.3 M in hexane
bp
69 °C
densidad
0.708 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
Clave InChI
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Ni-catalyzed cross-coupling with aryl halides.
- Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation.
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?