452335
Tin(II) chloride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Stannous chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
presión de vapor
33 hPa (~429 °C)
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tin
pH
2.18 (20 °C)
bp
606 °C
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 1780 g/L at 10 °C
cadena SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.