464287
N,N-Dimethyldecylamine
98%
Sinónimos:
1-(Dimethylamino)decane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
densidad
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
Clave InChI
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Pore expansion of the aminopropyl-functionalized ethane-bridged bifunctional periodic mesoporous organosilicas (APEPMOs).
- Preparation of stationary phase (named QA C10) having a quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain.
- Pore exapansion of monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?