256226
N,N-Dimethyloctylamine
95%
Sinónimos:
1-(Dimethylamino)octane, N-Octyldimethylamine, Adma 8, DMOA
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.8 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H23N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h4-10H2,1-3H3
Clave InChI
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as ion-pairing agent in quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC
- as counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography
- as mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide in human plasma
- in study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?