Merck
459003
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~575
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~575
composición
ethylene oxide, 20 wt. %
valor hidroxilo
85 mg KOH/g
temperatura de transición
Tm 101 °C (DSC)
solubilidad
mineral oil, cyclohexane, toluene and MEK: soluble
HLB
4
cadena SMILES
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
Clave InChI
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Características y beneficios
Polyether segment is susceptible to oxidative degradation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)