455970
Phosphotungstic acid hydrate
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Sinónimos:
Tungstophosphoric acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Formulario
powder or crystals
técnicas
blocking: suitable
impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
~95 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clave InChI
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Prins cyclization reaction
- dehydration of alcohols
- hydration of olefins.3
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?