443263
N,N′-Bis(3-methylphenyl)-N,N′-diphenylbenzidine
99%
Sinónimos:
TPD
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
175-177 °C (lit.)
Energía orbital
HOMO 5.5 eV
LUMO 2.3 eV
rendimiento de la unidad OLED
ITO/2-TNATA/TPD/Alq3/Mg:Ag
ITO/TPD/Alq3:DCM (10%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/TPD/Znq/Mg:In
ITO/m-MTDATA/TPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6cccc(C)c6
InChI
1S/C38H32N2/c1-29-11-9-17-37(27-29)39(33-13-5-3-6-14-33)35-23-19-31(20-24-35)32-21-25-36(26-22-32)40(34-15-7-4-8-16-34)38-18-10-12-30(2)28-38/h3-28H,1-2H3
Clave InChI
OGGKVJMNFFSDEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?