Merck
441899
Sigma-Aldrich
Estroncio
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Elemento estroncio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sr
Número de CAS:
Peso molecular:
87.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12141504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
99.99% trace metals basis
form
dendritic pieces
purified by
distillation
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp
757 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
General description
El estroncio es un metal alcalinotérreo divalente con un brillo plateado. Es un reductor activo y reacciona fácilmente con el oxígeno, el azufre y los halógenos. Se utiliza mucho en la preparación de materiales ópticos basados en el Sr para dispositivos piezoeléctricos, electroópticos y vidrios bioactivos para regeneración ósea.
Application
Como el estroncio puede mejorar la replicación de las células preosteoblásticas, y estimula la formación ósea, puede utilizarse como precursor en la preparación de vidrios bioactivos para la regeneración ósea.
Se aplica en la síntesis en estado sólido de una fase Zintl, SrSn3Sb4, con una estructura de canal aniónico de anillos de 30 miembros.
Se utiliza para sintetizar niobato de estroncio y potasio (Sr2KNb5O15, SKN). El SKN es de gran interés para los sensores piroeléctricos y varios dispositivos electro-ópticos.2
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
Zuzana Saidak et al.
Pharmacology & therapeutics, 136(2), 216-226 (2012-07-24)
Osteoporosis is an important age-related bone disease characterized by increased bone turnover with insufficient bone formation relative to bone resorption. According to the current understanding of this disorder, anti-resorptive and anabolic drugs have been developed for therapeutic intervention. Another therapeutic
Emily Y Tsui et al.
Nature chemistry, 5(4), 293-299 (2013-03-21)
Redox-inactive metals are found in biological and heterogeneous water oxidation catalysts, but, at present, their roles in catalysis are not well understood. Here, we report a series of high-oxidation-state tetranuclear-dioxido clusters comprising three manganese centres and a redox-inactive metal (M).
Strontium and bone.
W E Cabrera et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 14(5), 661-668 (1999-05-13)
Faisal Hammad Mekky Koua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10), 3889-3894 (2013-02-22)
Oxygen-evolving complex of photosystem II (PSII) is a tetra-manganese calcium penta-oxygenic cluster (Mn4CaO5) catalyzing light-induced water oxidation through several intermediate states (S-states) by a mechanism that is not fully understood. To elucidate the roles of Ca(2+) in this cluster and
R G Robinson et al.
JAMA, 274(5), 420-424 (1995-08-02)
To present the current state of systemic radiopharmaceutical therapy for the palliation of pain in individuals with metastatic cancer and to evaluate the palliative effect and degree of hemotoxicity of strontium chloride 89 (89Sr) in patients with painful osteoblastic metastases