735787
Barium
beads, 0.5-2.0 mm particle size, 99% trace metals basis
Sinónimos:
Barium element
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
beads
resistividad
50.0 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
0.5-2.0 mm
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
densidad
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
Clave InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)