441597
D-Asparagine
99%, for peptide synthesis
Sinónimos:
(R)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, D-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Productos recomendados
product name
D-Asparagine, 99%
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.