Saltar a
A9006
DL-Aspartic acid
≥99% (TLC)
DL-Aspartic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
(±)-2-Aminosuccinic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
210-513-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774618
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Aspartic acid (DL-Asp) is a racemic mixture of the proteinogenic amino acid L-aspartate and the non-proteinogenic amino acid D-aspartate. DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9256A8949219096
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble
solubility
H2O: 5 mg/mL, 0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat), 1 M NaOH: 50 mg/mL
solubility
1 M HCl: 0.5 M, clear, colorless
solubility
-
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. East Lansing MI
    • Reviews 4
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    DL-Aspartic acid
    Hi quality of chemical, easy to handle high purity
    Helpful?