Merck
441244
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
prilled, 95%
Sinónimos:
Polyoxymethylene
Seleccione un Tamaño
1 KG
$45.600
3 KG
$87.500
$45.600
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
$45.600
3 KG
$87.500
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2O)nH
Número de CAS:
Peso molecular:
30.03 (as monomer)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$45.600
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
95%
Formulario
prilled
temp. de autoignición
572 °F
lim. expl.
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
temperatura de transición
sublimation point 150 °C
solubilidad
alcohol and cold water: slightly soluble
ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Paraformaldehyde, a polymerization product of formaldehyde, is used in the polycondensation reaction for the synthesis of thermoset polymers. [1]
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates in the regioselective reductive coupling reactions of dienes, alkynes and allenes in the presence of ruthenium catalyst.[2] It also participates in the synthesis of esters, via alkoxycarbonylation of alkenes.[3]
Aplicación
Formaldehyde source to prepare phenol-, urea-, furfuryl alcohol-, resorcinol- and melamine-formaldehyde polymers for use in coatings, wood products, textiles and foundry resins.
Paraformaldehyde may be used in the preparation of azomethine ylide,[4] α-methylenechromanes, α-methylenequinoline and ortho-quinone methides.[5]
Características y beneficios
Source of methanol-free formaldehyde.
Decomposes in hot water to give formaldehyde.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brannon Sam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(11), 3267-3274 (2014-11-29)
Ruthenium-catalyzed reductive couplings of paraformaldehyde with dienes, alkynes, and allenes provide access to products of hydrohydroxymethylation that cannot be formed selectively under the conditions of hydroformylation. In certain cases, the regioselectivity of the CC coupling can be inverted by using
Synthesis of ethanol from paraformaldehyde, CO 2 and H 2
Green Chemistry, 19, 4396-4401 (2017)
Ruthenium-Catalyzed Alkoxycarbonylation of Alkenes with Paraformaldehyde as a Carbon Monoxide Substitute.
Liu Q, et al.
ChemCatChem, 6(10), 2805-2809 (2014)
J Justin Mulvey et al.
International journal of nanomedicine, 9, 4245-4255 (2014-09-18)
We aimed to create a more robust and more accessible standard for amine-modifying single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). A 1,3-cycloaddition was developed using an azomethine ylide, generated by reacting paraformaldehyde and a side-chain-Boc (tert-Butyloxycarbonyl)-protected, lysine-derived alpha-amino acid, H-Lys(Boc)-OH, with purified SWCNT
José C J M D S Menezes et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(42), 13644-13655 (2014-08-30)
In view of increasing demands for efficient photosensitizers for photodynamic therapy (PDT), we herein report the synthesis and photophysical characterizations of new chlorin e6 trimethyl ester and protoporphyrin IX dimethyl ester dyads as free bases and Zn(II) complexes. The synthesis of these