441147
Polystyrene
average Mw ~350,000, average Mn ~170,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Productos recomendados
Formulario
pellets
índice de fusión
2.0-4.0 g/10 min (200°C/5kg)
mol peso
average Mn ~170,000
average Mw ~350,000
fuerza del impacto
21 J/m (Izod, ASTM D 256, 23 °C, notched)
impurezas
≤5% mineral oil
temperatura de transición
Tg 95 °C
densidad
1.04 g/mL at 25 °C
Elongación
ASTM D 638 - 1.5% (at break)
cadena SMILES
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.