Merck
440965
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-phenylene ether-ether-sulfone)
pellets
Sinónimos:
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone-p -hydroquinone copolymer, SRU, Dichlorodiphenyl sulfone-hydroquinone copolymer, SRU
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-O)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
pellets
temperatura de transición
Tg 192 °C
cadena SMILES
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C12H10O4S.C6H6O2/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,13-14H;1-4,7-8H
Clave InChI
AEAZYDFBOSHKHS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)