Documentos clave
GF11185028
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Sinónimos:
SU301025
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 111-850-28
size
150 × 150 mm
thickness
0.025 mm
color
clear amber
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1