Merck
440566
Sigma-Aldrich
Deuteroporphyrin IX dimethyl ester from bovine blood
technical grade, synthetic, 90%
Sinónimos:
Dimethyl 3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, NSC 17451
Seleccione un Tamaño
100 MG
$259.000
$259.000
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$259.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H34N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
538.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$259.000
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
solid
reaction suitability
core: porphyrin
reagent type: catalyst
mp
217-220 °C (lit.)
λmax
399 nm
SMILES string
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc3C)cc4nc(cc4C)cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C
InChI
1S/C32H34N4O4/c1-17-11-22-14-27-19(3)23(7-9-31(37)39-5)29(35-27)16-30-24(8-10-32(38)40-6)20(4)28(36-30)15-26-18(2)12-21(34-26)13-25(17)33-22/h11-16,34-35H,7-10H2,1-6H3/b21-13-,22-14-,25-13-,26-15-,27-14-,28-15-,29-16-,30-16-
InChI key
JDWKDJYBNJTDOW-RWJCOFQGSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Deuteroporphyrindimethylester Ru(II) complexes
  • Rh porphyrins
  • Porphyrin-linked nitroimidazole antibiotics
  • Porphyrin-fullerene dyads
  • Porphyrin-platinum complexes
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2