Merck
433640
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)
pellets
Sinónimos:
Ethylene-methyl acrylate-glycidyl methacrylate copolymer, Glycidyl methacrylate-ethylene-methyl acrylate copolymer
Seleccione un Tamaño
250 G
$57.100
$57.100
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
$57.100
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
$57.100
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
pellets
índice de fusión
6 g/10 min (190 °C/2.16kg)
composición
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
methyl acrylate, 25 wt. %
dureza
70 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
39 °C (lit.)
temperatura de transición
softening point <40 °C (Vicat, 1kg load, ASTM D 1525)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C=C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C4H6O2.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-3-4(5)6-2;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;3H,1H2,2H3;1-2H2
Clave InChI
CNJPFZOQZWIGIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the molecular weight of Poly(ethylene-co-methyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined.