Merck
432741
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
(−)-N-Boc-N,O-isopropylidene-L-serinal, tert-Butyl (S)-(−)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, Garner’s aldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
229.27
Beilstein:
3591324
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
cadena SMILES
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Widely utilized in the asymmetric synthesis of natural products.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Roush, W.R. Hunt, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)
Hoemann, M.Z. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)
Guibourdenche, C. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)