587621
D-Fructose-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
13C Labeled D-fructose, D-Levulose-13C6
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-HJLYHLTLSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?