Merck
425907
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
1,2,3-propanetriol tris(hexadecanoate-1-13C), Glyceryl tri(hexadecanoate-1-13C), Tripalmitin-carboxyls-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)1413CO2CH2]2CHO213C(CH2)14CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
810.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
mp
64-66 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
Clave InChI
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
J B Watkins et al.
Gastroenterology, 82(5 Pt 1), 911-917 (1982-05-01)
Three substrates labeled with nonradioactive 13C have been employed to establish a trilogy of noninvasive breath tests to detect fat malabsorption in children and then to differentiate the etiology of the steatorrhea. Administration of 17 mg/kg of (13C)triolein Lipomul (The