Merck
423424
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16OSi
Número de CAS:
Peso molecular:
168.31
Beilstein:
2079140
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCC=C1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
WPIRVUXAMPRMAY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene ((cyclohexa-1,5-dien-1-yloxy)trimethylsilane) is silyl enol ether of cyclohexenone. The Diels–Alder reactions with dienophiles α-acetoxyacrylonitrile, acrylonitrile and α-chloroacrylonitrile has been studied.
Aplicación
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-cyclohexadiene may be used as a diene in the synthesis of isoquinuclidinone 2-aza[2.2.2]octa-3,5-dione by reacting with p-toluenesulfonyl cyanide.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Safety Assessment of Diels-Alder Reactions with Highly Reactive Acrylic Monomers.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(12), 2015-2020 (2012)
High-Temperature Diels-Alder Reactions: Transfer from Batch to Continuous Mode.
Abele S, et al.
Organic Process Research & Development, 16(5), 1114-1120 (2011)
Design and Scale-Up of Diels-Alder Reactions for the Practical Synthesis of 5-Phenylbicyclo [2.2. 2] oct-5-en-2-one.
Funel JA, et al.
Organic Process Research & Development, 15(6), 1420-1427 (2011)
Cynthia K McClure et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8256-8257 (2003-10-11)
The hetero-Diels-Alder reaction of an electron-deficient nitrile, p-toluenesulfonyl cyanide, with the silyl enol ether of cyclohexenone produced a hydrolytically sensitive [4 + 2] adduct in good yield. Use of Mander's reagent, ethyl cyanoformate, with the same diene, produced an unstable