422878
Metanol-d4
99 atom % D
Sinónimos:
Metil-d3 alcohol d, Tetradeuterometanol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
5.5-36.5 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.025% water
water
índice de refracción
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Productos recomendados
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?