421014
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
Sinónimos:
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
impurezas
<1% diethylene glycol monobutyl ether
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Clave InChI
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
410.0 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
210 °C - open cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?