Saltar al contenido
02140
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
370.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-090-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803774
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(2-ethylhexyl) adipate also known as dioctyl adipate (DOA) can be used as a plasticizer for improving the impact properties of polymers. DOA is also used to produce clear films for food packaging applications and in synthetic rubber industries due to its compatibility with nitrocellulose and ethylcellulose.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) adipate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)