415642
Ethyl phenylphosphinate
94%
Sinónimos:
Ethoxyphenylphosphine oxide, O-Ethyl phenylphosphinate, Phenylphosphinic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
94%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
94-95 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-2-10-11(9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,2H2,1H3
Clave InChI
UNUJZVUJPIOMGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phosphonate diethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-butylamino)phenylphosphinate ethyl ester
- imidazol-2-yl-methyl(N-benzylamino)phenylphosphinate ethyl ester
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?