415537
D-Mannose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i6+1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-YILIOCFTSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?