410284
Glycerol propoxylate
average Mn ~266
Sinónimos:
Glycerol propoxylate (1PO/OH)
Productos recomendados
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
mol wt
average Mn ~266
refractive index
n20/D 1.46
solubility
H2O: soluble 1.000 g/L
density
1.09 g/mL at 25 °C
SMILES string
O(C(OCCC(O)CO)OCCC(O)CO)CC(O)CO
InChI
1S/C12H26O9/c13-5-9(16)1-3-19-12(21-8-11(18)7-15)20-4-2-10(17)6-14/h9-18H,1-8H2
InChI key
ZSKSVMDBXFSLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?