406074
Carbon nanotube, multi-walled
powdered cylinder cores, 20-30% MWCNT basis, O.D. × L 7-12 nm × 0.5-10 μm, avg. no. of layers, 5 ‑ 20
Sinónimos:
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
Nivel de calidad
Ensayo
20-30% MWCNT basis
Formulario
powder
Características
avg. no. of layers 5 ‑ 20
composición
carbon content, >99% TGA
D.E. × L
7-12 nm × 0.5-10 μm
tam. prom. pieza
−270 mesh
<53 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
densidad
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
Graphene's unique properties spark interdisciplinary interest; its honeycomb structure offers electrical, optical, and mechanical marvels.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.