Merck
405981
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4R,5S)-4,5-diphenyl-2-oxazoline]
99%
Sinónimos:
(4R,5S,4′R,5′S)-2,2′-Methylenebis(4,5-diphenyl-2-oxazoline)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H26N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
458.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
205-208 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadena SMILES
C(C1=N[C@@H]([C@@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3)C4=N[C@@H]([C@@H](O4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H26N2O2/c1-5-13-22(14-6-1)28-30(24-17-9-3-10-18-24)34-26(32-28)21-27-33-29(23-15-7-2-8-16-23)31(35-27)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,28-31H,21H2/t28-,29-,30+,31+/m1/s1
Clave InChI
BVEHHQYXICTXGR-VKONIRKNSA-N
Aplicación
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Artículos
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.