Merck
405825
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate
97%
Sinónimos:
(3,5-Dihydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
109-112 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3
Clave InChI
LMLSBPHXMGSGCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate is a phenylacetic acid derivative. It is a known metabolite of Curvularia Siddiqui. It has been extracted from the culture mycelia of Curvularia lunata supported on culture medium (consisting of yeast, malt extract and glucose).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gouri B Varma et al.
Phytochemistry, 67(17), 1925-1930 (2006-08-04)
Phenylacetic acid derivatives, methyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (1) and methyl 2-acetyl-5-hydroxy-3-methoxyphenylacetate (3); curvulin or ethyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (4), a known metabolite of Curvularia siddiqui, and 4-epiradicinol (5) have been isolated from the culture mycelia of Curvularia lunata grown on YMG, a medium consisting