403636
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
Sinónimos:
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
solid
bp
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
Clave InChI
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.