398500
Iridium(IV) oxide hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
IrO2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
224.22 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
composición
Degree of hydration, 2-3
cadena SMILES
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
Clave InChI
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?