Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
67.52
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-795-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
crystals
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
225-230 °C/20 hPa
mp
228-233 °C
bulk density
1100 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
408.7 °F - closed cup
flash_point_c
209.3 °C - closed cup