391980
1,2,4,5-Tetracyanobenzene
97%
Sinónimos:
1,2,4,5-Benzenetetracarbonitrile, Pyromellitic acid tetranitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
265-268 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1cc(C#N)c(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C10H2N4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H
Clave InChI
FAAXSAZENACQBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2,4,5-Tetracyanobenzene (Pyromellitic acid tetranitrile, PMTN, TCB, TCNB, 1,2,4,5-benzenetetracarbonitrile ) may be used in the following studies:
- Solid-state diffusion of TCNB into 9-methylanthracene molecular crystal nanorods forming cocrystal nanorods.
- Synthesis of copper polyphthalocyanine (CuPPC) thin films, an elementoorganic semiconductor.
- Preparation of charge transfer (CT) nanocrystallites which may have a potential use in nanofluidics to observe the rotational motion of nanoobjects.
- Hydrothermal synthesis of Co2(terpy)2(btec)•H2O (terpy = 2,2′:6′,2"-terpyridine, btec = 1,2,4,5-benzenetetracarboxylate).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)