Merck
369608
4-(Trifluoromethyl)styrene
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinónimos:
4-Vinylbenzotrifluoride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.15
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1863548
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChI key
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)