Merck
391921
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
250.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]26/D −65°, c = 1.2 in ethanol
mp
160 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
Clave InChI
GLEVLJDDWXEYCO-AWEZNQCLSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
A chroman possessing the chiral center of α-tocopherol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry Letters (Jpn), 465-465 (1989)
Hoang V Chuyen et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(5), 1656-1662 (2016-07-21)
Gac fruit (Momordica cochinchinensis Spreng.) is a rich source of carotenoids for the manufacture of powder, oil and capsules for food, cosmetic and pharmaceutical uses. Currently, only the aril of the Gac fruit is processed and the peel, similar to
Carmela Gerardi et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 645-645 (2020-07-17)
Wine grape pomace, the by-product of wine making, is a source of polyphenols, metals, and organic acids, and may be exploited for the production of functional beverages. Among red wines, Primitivo and Negramaro varieties possess an interesting amount of polyphenolic