391905
Dimethylmalonyl chloride
98%
Sinónimos:
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
Clave InChI
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?