391107
trans-1-Bromo-1-propene
contains copper as stabilizer, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHBr
Número de CAS:
Peso molecular:
120.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
64-65 °C (lit.)
densidad
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C\Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2+
Clave InChI
NNQDMQVWOWCVEM-NSCUHMNNSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
trans-1-Bromo-1-propene is an alkenyl halide. Product contains copper as stabilizer. Its synthesis from 1,2-dibromopropane has been reported by various researchers. Its IR spectra has been investigated.
Aplicación
trans -1-Bromo-1-propene is suitable for the synthesis of (E)-hex-4-en-2-yn-1-ol. trans -1-Bromo-1-propene ((E)-1-bromo-1-propene) may be used in the synthesis of the following:
- (E)-1,3-dimethyl-3-(prop-1-enyl)indolin-2-one
- 3-alkenyl-Δ3-cephems
- (E)-1-(benzylthio)-1-propene
trans-1-Bromo-1-propene may be used as starting reagent in the synthesis of (+)-trans-isoalliin and (-)-trans-isoalliin.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Alexander M Taylor et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(29), 9900-9901 (2009-07-08)
The enantioselective alpha-arylation and alpha-vinylation of oxindoles catalyzed by Pd and a biarylmonophosphine ligand with both axial and phosphorus-based chirogenicity is reported. The resultant quaternary carbon stereocenters are formed in high enantiomeric excess, and the conditions tolerate a range of
cis-trans Isomerization of 1-Bromo-1-propene and Related Compounds.
Harwell, KE and Hatch LF.
Journal of the American Chemical Society, 77(6), 1682-1684 (1955)
The Preparation of Long Chain Alkylamine Hydrochlorides1a.
Murr BL and Lester CT.
Journal of the American Chemical Society, 77(6), 1684-1685 (1955)
Facile synthesis of trans-S-1-propenyl-L-cysteine sulfoxide (isoalliin) in onions (Allium cepa).
Lee S, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 32, 319-320 (2011)
Structure Analysis of Poly (propylene-β-d oxide) by Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.
Oguni N, et al.
Macromolecules, 6(3), 459-465 (1973)