Merck
387789
Sigma-Aldrich
Fluoride on polymer support
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Sinónimos:
Amberlite IRA 900 F--form, Fluoride on Amberlyst® A-26
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4CH2N(CH3)3F
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
macroporous
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
2.0-3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
20-50 mesh
Categorías relacionadas
Aplicación
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)