380709
Benzyl 4-hydroxybenzoate
99%
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl paraben
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
109-112 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
ester
phenyl
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Clave InChI
MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?