Merck
380644
Sigma-Aldrich
L-Threonic acid hemicalcium salt
>97%
Sinónimos:
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid hemicalcium salt, L-Threonic acid calcium salt
Seleccione un Tamaño
5 G
$243.000
$243.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$243.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14CaO10
Número de CAS:
Peso molecular:
310.27
Beilstein:
5166008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$243.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
>97%
actividad óptica
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
Clave InChI
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones
  • Oxidative degradation to yield oxalate complexes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ya-Ting Lin et al.
Chemosphere, 136, 27-31 (2015-04-29)
Alkaline ascorbic acid (AA) was recently discovered as a novel in-situ chemical reduction (ISCR) reagent for remediating chlorinated solvents in the subsurface. For this ISCR process, the maintenance of an alkaline pH is essential. This study investigated the possibility of