Merck
369047
Sigma-Aldrich
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinónimos:
NSC 82468
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO2CCH2P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
459.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
phosphine
cadena SMILES
[Br-].CC(C)(C)OC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZGLFRTJDWWKIAK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation reactions
  • Wittig reaction
  • Wittig methylenation
  • Preparation of N-(phenylmethyl)-cis-pyrrolidinediacetic acid esters via double aza-Michael addition reaction
  • Stereoselective preparation of of α-fluoro-α,β-unsaturated esters via deprotonation, followed by fluorination and stereoselective Wittig olefination with aldehydes
  • Wittig chain extension reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)