Merck
366501
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 chloride
98 atom % 15N, 99 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
15ND4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
58.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
Clave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)