Merck
366137
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3ClF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
181.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
32-34 °C (lit.)
densidad
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clave InChI
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is a chloro(trifluoromethyl) pyridine.
Aplicación
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine may be employed as model substrate to investigate the regioexhaustive functionalization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Three chloro (trifluoromethyl) pyridines as model substrates for regioexhaustive functionalization.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 3793-3798 (2004)