Merck
B3000
1,4-Benzenedimethanol
99%
Sinónimos:
p-Phenylene dicarbinol, p-Phenylenedimethanol, p-Xylene-α,α′-diol, p-Xylylene dialcohol, NSC 5097
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H4(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-641-2
Beilstein/REAXYS Number:
2042077
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99%
form
powder
bp
138-143 °C/1 mmHg (lit.)
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI key
BWVAOONFBYYRHY-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Benzenedimethanol acts as a chain extender to prepare dimethylsiloxane-urea-urethane copolymers.
Application
1,4-Benzenedimethanol can be used to prepare:
  • Poly(6-methyl-ε-caprolactone), which is a key intermediate for the synthesis of polylactide based thermoplastic elastomers.
  • A Highly cross-linked polymer named HCP−BDM (hyper cross-linked polymer-1,4-benzenedimethanol) via Friedel−Crafts alkylation in the presence of Lewis acid.
  • Sulfonated polynuclear aromatic resins.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)