Merck
T7505
Sigma-Aldrich
Hidróxido de tetrametilamonio pentahydrate
≥97%
Sinónimos:
TMAH
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)4N(OH) · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
181.23
Beilstein/REAXYS Number:
3714235
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
vapor density
1.1 (vs air)
Quality Level
description
non-ionic
assay
≥97%
autoignition temp.
878 °F
mol wt
181.23 g/mol
expl. lim.
36 %
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
InChI key
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
General description
El hidróxido de tetrametilamonio (TMAOH) es un agente de emparejamiento iónico que suele utilizarse en química analítica. Se utiliza en el análisis de compuestos marinos mediante cromatografía en capa fina-pirólisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas (TLC-pirólisis-GC/MS) y desorción térmica/GC capilar/espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente. El TMAOH se utiliza en la técnica de electroforesis capilar de zona para la separación de aniones inorgánicos. En algunos estudios se notifica reasociación de los oligonucleótidos en presencia de TMAOH. El TMAOH contribuye a la síntesis de compuestos orgánicos e inorgánicos, tales como los haluros de vinilo y los ditiocarboxilatos de tetrametilamonio. Es útil en la preparación de nanopartículas de óxido de hierro para utilizar como agentes de contraste en imágenes de resonancia magnética.
Application
El hidróxido de tetrametilamonio pentahidratado se ha utilizado en la síntesis de cristales semilla de silicalita-1.
El hidróxido de tetrametilamonio pentahidratado se ha utilizado en un estudio para evaluar cepas de especies de Pseudomonas mediante un procedimiento de caracterización por cromatografía de gases en una sola etapa. También se ha utilizado en un estudio para investigar baterías de hidruro metálico en estado sólido, hidruro metálico-oxihidróxido de níquel e hidruro metálico-dióxido de manganeso.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Central nervous system, Liver,thymus
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
T J Wade et al.
Applied microbiology, 27(2), 303-311 (1974-02-01)
Strains of saccharolytic and nonsaccharolytic Pseudomonas species were examined by a new single-step gas chromatographic characterization procedure. Cells were digested in a methanolic solution of tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, and the digestates were subjected to gas-liquid chromatographic analysis. The chromatograms were
ZuLiang Chen et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(1), 182-187 (2003-01-10)
In this paper, the use of an ion-pairing reagent to improve the separation selectivity of inorganic anions in CZE was demonstrated by the addition of tetramethylammonium hydroxide (TMAOH) to the electrolyte. The separation of inorganic anions (Cl(-), I(-), Br(-), NO(2)(-)
Solid-state metal hydride batteries using tetramethylammoniumhydroxidepentahydrate
Kuriyama, N., et al.
Solid State Ionics, 53-56, 688-688 (1992)
High conductivity and phase transitions of tetramethylammoniumhydroxidepentahydrate, (CH3)4NOH?5H2O
Kuriyama, N., et al.
Solid State Ionics, 40-41, 906-906 (1990)
J Vercauteren et al.
Analytical chemistry, 73(7), 1509-1514 (2001-04-26)
The extraction and preconcentration capabilities of a new extraction technique, stir bar sorptive extraction, were combined with the separation power of capillary gas chromatography (CGC) and the low limits of detection (LODs) of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) for