Merck
334197
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
67-69 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
Clave InChI
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)