Merck
328979
Sigma-Aldrich
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16IN
Número de CAS:
Peso molecular:
301.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
mp
258 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
methanol: 25 mg/mL, clear
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[I-].CC1=[N+](C)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C12H16N.HI/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4;/h5-8H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
HCYIOKVZAATOEW-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yi-Da Zhang et al.
Talanta, 188, 540-545 (2018-07-22)
Transferrin (TrF) is an important glycoprotein and disease biomarker that controls iron ion balance in the human body. Isolation and detection of TrF have important implication for the early detection of disease. Thus, a magnetic fluorescent molecularly imprinted nanoparticles (FMINPs)