Merck
325546
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Dysprosium trichloride anhydrous, Trichlorodysprosium
About This Item
Fórmula lineal:
DyCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
268.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: dysprosium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
680 °C (lit.)
densidad
3.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xueru Shan et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(3), 426-437 (2019-12-14)
Nanotheranostic agents that can simultaneously provide real-time tracking and accurate treatment at tumor sites are playing an increasingly important role in medicine. Herein, a novel polypyrrole (PPy)-based theranostic agent containing double rare-earth elements (PPy@BSA-Gd/Dy NPs) was successfully synthesized via an
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.